Learn More
BUCHI Unité de distillation automatisée KjelMaster™
Marque: BUCHI 113751700
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Informations sur la commande
Modèle
Spécification
220 à 240 V, 50/60 Hz | |
220 à 240 V | |
431 mm | |
Système de distillation automatisé Kjeldahl | |
K-375 |
458 mm | |
Titration potentiométrique : tube d’échantillonnage de 300 ml, paire de pinces en verre, électrode de pH, 3 kits de tampons de 20 ml (pH 4 et pH 7) chacun, électrolyte KCI de 250 ml, saturé, flacon (1 L) pour solution titrante, (2) réservoirs de stockage (10 L) pour produits chimiques, (2) réservoirs de stockage (20 L) pour eau et déchets, (4) capteurs capacitifs de niveau pour réservoirs avec des joints toriques, connecteur de tuyau pour réservoirs de déchets, tuyau d’alimentation chimique de 6 m, 3 tubes d’aspiration pour réservoirs, tuyau d’évacuation des déchets de 1,8 m, tuyau d’alimentation d’eau de refroidissement de 1,5 m, tuyau d’évacuation d’eau de refroidissement de 1,8 m, câble de connexion RJ45 de 2 m, mini inverseur de connexion pour la connexion de balance, support pour tubes d’échantillonnage de jauge de test, passe-fil de connexion pour refroidisseur, 20 nacelles de pesée, logiciel PC KjelLink sur CD (avec licence d | |
670 mm | |
1 par unité |