Learn More
Comprimés Kjeldahl avec sélénium (Wieninger), Thermo Scientific Chemicals
196.98€ - 436.17€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger) |
---|---|
CAS | 7782-49-2, 7758-99-8, 7757-82-6 |
Numéro MDL | MFCD00147338 |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10438552
|
Thermo Scientific Acros
243920010 |
1 kg | Flacon en plastique |
196.98€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984231
|
Thermo Scientific Acros
243920025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
436.17€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger) | |
7782-49-2, 7758-99-8, 7757-82-6 | |
MFCD00147338 | |
Flacon en plastique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Éviter le rejet dans l’environnement.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-957-4
- Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger)
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.