Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium Kjeldahl / thiosulfate de sodium, technique, pour analyseur automatique d’azote Kjel-Foss, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
5 L
Spécification
Spécification
Numéro MDL | 60749 |
Quantité | 5 L |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Kjeldhal Sodium hydroxide/sodium thiosulfate solution
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.