Learn More
HUBER Bain à circulation chauffant 205B KISS
Les bains à circulation chauffants avec bain en acier inoxydable permettent de contrôler la température des tâches internes et externes de thermorégulation. Les articles peuvent être directement thermorégulés en les plaçant dans un bain thermostatique ; le contrôle d’applications connectées depuis l’extérieur est également possible.
Marque: HUBER 2004.0009.98
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La température de divers objets peut être régulée en les plaçant directement dans le bain
- Équipé d’une protection contre la surcharge et le niveau faible, adapté à la classe de sécurité III/FL (DIN 12876) pour une utilisation avec des liquides inflammables
- La pompe de pression/aspiration garantit une circulation optimale et une homogénéité de la température dans le bain
- Permet de réguler la température des applications connectées de l’extérieur à l’aide de l’adaptateur de pompe
- Contrôleur de température KISS
- Fonctionnement simple avec navigation dans le menu
- Affichage en simultané les valeurs de consigne, la Tmin, la Tmax et la température réelle
- Voyants d’état pour la pompe, le refroidissement et le chauffage
- Interfaces USB et RS232
- Fonction de démarrage automatique en cas de coupure de courant
- Versions 3 couleurs disponibles : gris (standard), bleu, rouge
- En acier inox
- Adapté aux tâches courantes dans la recherche et l’industrie
Spécification
KISS | |
III/FL (DIN 12876) | |
de 45°C à 200°C | |
1,5 - 2,1 kW | |
14 L/min ; 0,25 bar | |
±0,05°C | |
19,8 lb | |
208/240 V | |
50/60 Hz |
5 L | |
M16x1 AG mâle | |
KISS 205 B Thermostat à circulation chauffant avec bain en acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
KISS 205 B | |
337 mm | |
9 kg | |
10 A |