Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Pure DNA Plant Kit
Réalisez une purification rapide, automatisée et reproductible d’ADN de haute qualité à partir de différents végétaux frais ou secs grâce à ce flux de travaux unique de purification des acides nucléiques.
Spécification
Type d’échantillon | Tissu végétal frais ou congelé |
---|---|
Analyses en aval compatibles | PCR, PCR en temps réel, réactions enzymatiques |
Volume d’élution (métrique) | 100 µl (Duo) ou 150 µl (Flex) |
Description
Réalisez une purification rapide, automatisée et reproductible d’ADN de haute qualité à partir de différents végétaux frais ou secs grâce au kit d’extraction Thermo Scientific™ KingFisher™ Pure DNA Plant, conjointement avec le processeur de particules magnétiques KingFisher. Les kits Thermo Scientific KingFisher complètent notre gamme unique de purification des acides nucléiques et s’imposent comme une méthode optimisée alliant une grande cadence à une flexibilité extrême.
Caractéristiques :- Produit un ADN sans aucun inhibiteur et prêt à être utilisé dans de nombreuses applications en aval
- Les protocoles simples d’utilisation permettent une manipulation des échantillons en toute sécurité et nécessitent une intervention minimale de l’utilisateur, ce qui permet un gain de temps libre
- Excellente performance et homogénéité des résultats
- Convient pour des échantillons de végétaux frais et secs
- Cadence flexible allant d’un échantillon jusqu’à 96 échantillons par cycle
- Des temps de manipulation minimisés pour une plus grande efficacité
- Compatible avec les applications et analyses les plus répandues en aval
Recommandé dans les domaines suivants :
Génomique, identification cible, tests vétérinaires, découverte des marqueurs biologiques, contrôle de la qualité
Spécification
Tissu végétal frais ou congelé | |
PCR, PCR en temps réel, réactions enzymatiques | |
100 µl (Duo) ou 150 µl (Flex) |
Sécurité et traitement
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium lauryl sulfate, Guanidine hydrochloride