Learn More
Diba Frittages Omnifit™ pour colonnes de chromatographie
Sélectionnez parmi différentes porosités pour votre milieu et votre application chimique
sur devis
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Colonnes de chromatographie en verre vide |
---|---|
Matériau | PTFE |
Type | Fritté universel |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15865524
|
Diba
006FR-15-05 |
15 mm | 5 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||
15885534
|
Diba
006FR-35-05 |
35 mm | 5 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||
15875524
|
Diba
006FR-15-10 |
15 mm | 10 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||
15895534
|
Diba
006FR-35-10 |
35 mm | 10 μm |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||||
Description
Les frittages de rechange sont disponibles en PTFE ou en PE en différentes porosités, ce qui vous permet de sélectionner les supports de lit les plus adaptés à votre application. Faites correspondre l’ID de colonne pour sélectionner le frittage adéquatSpécification
Colonnes de chromatographie en verre vide | |
PTFE | |
Fritté universel |