Learn More
HMC Europe Refroidissement par air RL avec autoclave vertical
Le refroidissement automatique par air permet de diminuer le délai d’exécution des applications les plus fréquentes.
Marque: HMC Europe 50002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Un refroidissement plus rapide permet d’augmenter le flux des travaux des laboratoires occupés et constitue une considération importante en matière de sécurité. Supprime le risque de brûlures aux doigts et de verrerie lâchée et brisée.Spécification
Stérilisation fréquente | |
Autoclave HMC-HV | |
Refroidissement par air |