Learn More
HMC Europe Feed Water Connection
Automatic water feed connection.
Marque: HMC Europe 51013
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ideal configuration for those location with a DI water supply and drain.Spécification
HG 80 Autoclave | |
Automatic Feed-Water Connection |