Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Lingettes pour tâches délicates Kimwipes™
Nettoyer et polir les surfaces délicates sans rayer ni laisser de résidus. Les lingettes Kimwipes™ EX-L à simple épaisseur sont fabriquées en tissu finement texturé. Disponible dans une boîte Pop-U™ pratique avec un polyécran antistatique Lintguard™.
806.00€
Spécification
Type de produit | Lingettes pour tâches délicates |
---|---|
Matériau | Mouchoir |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (application) | Idéal pour le nettoyage des surfaces, pièces, instruments et lentilles des laboratoires et environnements de recherche |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13258179
|
Kimberly-Clark Professional™
33670-04 |
21,33 cm | 11,17 cm | N/A | |||||
Description
Spécification
Lingettes pour tâches délicates | |
Blanc | |
Idéal pour le nettoyage des surfaces, pièces, instruments et lentilles des laboratoires et environnements de recherche |
Mouchoir | |
Oui | |
1 épaisseur |