Learn More
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres en nitrile Kimtech™ Comfort
Les gants ambidextres en nitrile Kimtech™ Comfort sans latex sont conçus pour optimiser le confort, la qualité et la propreté. Les gants ambidextres conviennent aux applications à faible risque et protègent des éclaboussures de produits chimiques, des virus et des micro-organismes.
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Latex Free | Yes |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Non poudrés |
EN ISO 374-1 | Type C |
Description
- Offrent une excellente protection dans les environnements de laboratoire à faible risque. Fabriqués à l’aide d’une technologie en nitrile innovante, pour des gants confortables et une fatigue des mains réduite.
- La construction en nitrile donne des gants confortables, plus solides et plus fins que les gants en latex, et offre une meilleure protection contre une plus large gamme de produits chimiques. Ces gants sont également approuvés pour le contact alimentaire.
- Les gants sont testés antistatiques pour protéger l’utilisateur et l’équipement, ambidextres, et conçus pour minimiser l’altération des objets en verre.
- Les gants non stériles améliorent la préhension et la sensibilité pour des processus plus sûrs et plus efficaces, et ce, dans des domaines d’application tels que la biologie moléculaire, la biochimie, la chimie analytique, la virologie, la génomique, la protéomique et la production pharmaceutique non stérile.
- Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
- Conformité assurée :
- EPP cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques de type C (K)
- EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par les produits chimiques
- EN ISO 374-5 :2016 Protection contre les micro-organismes et les VIRUS ; approuvés pour le contact alimentaire
Spécification
Blanc | |
Nitrile | |
Type C | |
150/boîte |
Yes | |
Non poudrés | |
Yes |