Learn More
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres Kimtech Purple Nitrile Xtra
Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ sont extra-longs, sans latex, silicone ni poudre. Certifiés contact alimentaire, ils sont dotés de bouts de doigts texturés et de manchettes à bord roulé garantissant résistance et sensibilité.
27.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 14001, ISO 9001 ; certifiés pour le contact alimentaire ; EN 374-1:2003 ; EN 374-2: 2003 Protection des micro-organismes ; 0120 ; EPI de catégorie III - complexe CE, Food Contact Certified, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003 Microorganisms Protection, 0120, Category III PPE - CE Complex |
---|---|
Accelerator Free | Oui |
Couleur | Violet |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Bout des doigts texturé |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11819620
![]() |
Kimberly-Clark™
97610 |
XS |
27.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11839610
![]() |
Kimberly-Clark™
97611 |
S |
27.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11829620
![]() |
Kimberly-Clark™
97612 |
M |
27.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11839620
![]() |
Kimberly-Clark™
97613 |
L |
27.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11849620
![]() |
Kimberly-Clark™
97614 |
XL |
27.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425 - Protection contre les projections de produits chimiques, EN ISO 374-1:2016 type B (JKT)- Résistance à la dégradation par les produits chimiques, EN 374-4:2003- Protection contre les virus et les micro-organismes, EN ISO 374-5:2016- Homologation pour le contact alimentaire
- Gants à la pointe de la technologie offrant une protection, une propreté et une qualité inégalées
- La conception en nitrile crée des produits plus résistants et plus fins que les gants en latex et offrent une meilleure protection contre une plus vaste gamme de produits chimiques, y compris les médicaments cytotoxiques
- Nos gants ambidextres et antistatiques protègent à la fois l'utilisateur et l'équipement
- Les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces
Spécification
ISO 14001, ISO 9001 ; certifiés pour le contact alimentaire ; EN 374-1:2003 ; EN 374-2: 2003 Protection des micro-organismes ; 0120 ; EPI de catégorie III - complexe CE, Food Contact Certified, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003 Microorganisms Protection, 0120, Category III PPE - CE Complex | |
Violet | |
Bout des doigts texturé | |
0.16 mm | |
Nitrile | |
0.14 mm | |
Nitrile Examination Glove | |
5,5 mil | |
À bord roulé | |
11.81 in. |
Oui | |
Single-use | |
6,3 mil | |
Oui | |
5.5 mil | |
Sans poudre | |
Non stérile | |
0.14 mm | |
Après le vieillissement : 21, Avant le vieillissement : 21 | |
30 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres Kimtech Purple Nitrile Xtra