Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants en nitrile ambidextres Kimtech™ G3 Sterling™
Les gants en nitrile Kimtech™ G3 Sterling™ offrent une protection de contamination conforme avec une épaisseur de gants réduite. Les gants non stériles et sans latex sont robustes, durables et respectueux de la peau, offrant ainsi une sécurité certifiée contre de nombreux contaminants courants.
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 ; CE CAT III ; EPP catégorie III – Complexe CE |
---|---|
Couleur | Gris |
Finition externe | Tacky |
Hand | Ambidextre |
Latex Free | Oui |
Description
- Conformité assurée :
- EPP cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques de type C (K)
- EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par les produits chimiques
- EN ISO 374-5 :2016 Micro-organisme et protection contre les virus
- Certificat d’analyse disponible en ligne
- Fabriqués à l’aide de la technologie exclusive Sterling™ qui allie sécurité et confort. La construction efficace et écologique et l’emballage prêt pour les salles blanches réduisent les déchets au minimum sans compromettre la sécurité.
- La construction en nitrile donne des produits plus résistants et plus fins que les gants en latex, et offre une protection certifiée contre un large éventail de contaminants, notamment les virus, les micro-organismes et les éclaboussures chimiques.
- Les gants sont testés anti-statiques, ambidextres et gris.
- Les bouts des doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
Spécification
ISO 9001 ; CE CAT III ; EPP catégorie III – Complexe CE | |
Tacky | |
Oui | |
Non stérile | |
30 cm |
Gris | |
Ambidextre | |
Nitrile | |
Beaded |