Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants ambidextres en nitrile Kimtech G3 NxT
Les gants ambidextres en nitrile Kimtech™ G3 NxT sont des gants pour salle blanche sans latex ni silicone et non stériles, adaptés aux applications délicates. La finition lisse et les extrémités texturées offrent un contrôle anticontamination précis.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001 ; CE CAT III ; EPI de catégorie III - Complexe CE, CE CAT III, Category III PPE - CE Complex
Accelerator Free Oui
Jetable Single-use
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • Conformité garantie : EPI Cat. III conformément au Règlement (UE) 2016/425 et au Règlement 2016/425 tel que transposé en droit britannique et amendé, certification EN ISO 374- 1Type B (KPT) Protection contre les projections de produits chimiques, certification EN 374-4 Résistance à la dégradation par les produits chimiques, certification EN ISO 374-5 Protection contre les VIRUS et micro-organismes. Certificat d'analyse disponible en ligne
  • Gants haut de gamme jetables offrant une protection, une propreté et une qualité inégalées, présentés dans un emballage prêt à l'emploi en salle blanche qui réduit les déchets
  • La conception en nitrile crée des gants plus résistants et plus fins que les gants en latex et assure une protection optimisée contre un grand nombre de contaminants, parmi lesquels les projections de produits chimiques, les virus et les micro-organismes
  • Les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces
  • Les manchettes à bord roulé accentuent la résistance des gants en réduisant le risque de déchirure et en améliorant leur durabilité, tout en facilitant l'enfilage et le retrait
Spécification
Spécification
ISO 9001 ; CE CAT III ; EPI de catégorie III - Complexe CE, CE CAT III, Category III PPE - CE Complex
Single-use
6,3 mil
Ambidextres
Nitrile
0.13 mm
Thin-walled Examination Gloves
5,1 mil
À bord roulé
30 cm
Oui
Bout des doigts texturé
0.16 mm
Oui
5,1 mil
Sans poudre
Non stérile
0.13 mm
11.81 in.
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark Professional™ Gants ambidextres en nitrile Kimtech G3 NxT