Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants ambidextres en nitrile blancs Kimtech™ G3
Les gants ambidextres en nitrile blancs Kimtech™ G3 offrent une meilleure protection contre la contamination et des performances tactiles dans les applications sensibles. Les gants sans poudre sont des gants de dissipation statique dotés d’une haute adhérence pour des procédés délicats et non stériles.
39.30€
Spécification
Cleanroom Class | Classe 1 / ISO 3 |
---|---|
Couleur | Blanc |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 5,1 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12785895
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
HC61012 |
M | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Conformité assurée :
- EPI cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425,
- EN ISO 374-1 :2016 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques de type C (K),
- EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par les produits chimiques,
- EN ISO 374-5 :2016 Micro-organisme et protection contre les virus
- Certificat d’analyse disponible en ligne
- Gants en nitrile jetables de pointe offrant une protection, une propreté et une qualité inégalées et fournis dans des emballages prêts pour salles blanches qui minimisent les déchets.
- La construction en nitrile donne des produits plus solides et plus fins que les gants en latex et offre une meilleure protection contre une vaste gamme de contaminants, notamment les micro-organismes, les virus et les éclaboussures de produits chimiques.
- Testés ambidextres et anti-statiques
- Les bouts des doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
Spécification
Classe 1 / ISO 3 | |
Entièrement texturés | |
0,12 mm | |
Nitrile | |
5,1 mil | |
KIMTECH™ G3 | |
30 cm |
Blanc | |
5,1 mil | |
Oui | |
Non stérile | |
0,12 mm | |
12 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark Professional™ Gants ambidextres en nitrile blancs Kimtech™ G3