Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants de forme anatomique stériles en nitrile Kimtech™ G3 Sterling™, gris
Click to view available options
Dimensions:
7
7.5
8
Description
G3 Sterile Sterling™ nitrile gloves provide protection and cleanliness for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
- Main droite / main gauche
- Sans latex de caoutchouc naturel
- Propriétés antistatiques pendant leur utilisation
- Pochettes et sachets en PE
- Emballage conçu pour un enfilage aseptique
- Respectueux de l’environnement — 50 % moins volumineux que les gants stériles en latex classiques
- Recommandés pour les environnements de salle blanche de classe ISO 4 ou supérieure
- Épaisseur : 4 mil)
- Longueur : 12 po (30.5 cm)
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D 6319, AQL 1.5, Classe 10, ASTM D3767 |
Cleanroom Class | Class 1 (ISO 3) |
Accelerator Free | Yes |
AQL | 1.5 |
Couleur | Gris |
Jetable | Oui |
Finition externe | Partially Textured |
Finger Thickness (English) | 4 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.10 mm |
Hand | Main droite / main gauche |