Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants en latex ambidextres Kimtech™ G3
Click to view available options
Dimensions:
L
Description
- Conformité assurée :
- EPI de classe II conformément à la réglementation (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Type C (K) Protection contre les éclaboussures de produits chimiques
- EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par des produits chimiques
- EN ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes et les virus
- Certificat d’analyse disponible en ligne
- Les matériaux en latex de haute qualité offrent des niveaux élevés de protection contre la contamination contre les micro-organismes, les éclaboussures chimiques, les particules et les matières extractibles
- Conviennent pour une utilisation dans des salles blanches de classe ISO 3 ou supérieure et fournis avec des informations techniques pour démontrer la conformité réglementaire
- Les gants sont non stériles, ambidextres, jetables et de couleur naturelle
- Les bouts de doigts et les paumes texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait
- Fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel lavé à plusieurs reprises dans de l’eau déionisée ultra-pure et ne contenant aucune poudre, réduisant les risques d’irritation de la peau pour l’utilisateur
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 ; CE CAT III ; EPI de catégorie III - Complexe CE |
Couleur | Naturel |
Finition externe | Doigts et paume texturés |
Hand | Ambidextre |
Matériau | Latex |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | L |
Stérilité | Non stérile |
Type de manchette de gant | À bord roulé |
Longueur (métrique) | 30 cm |