Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre borosilicaté Kimble™ à col usiné N-51A avec bouchon en polyéthylène non fixé
Les flacons OPTICLEAR™ à col usiné sont excellents pour le conditionnement de produits pharmaceutiques. Disponibles en plusieurs capacités (4 ml, 12 ml, 20 ml) en boîtes de 72.
51.78€ - 401.00€
Spécification
Classification | B |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Type de bouchon | Bouchon à fond ouvert |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15374768
|
DWK Life Sciences
60975L-3 |
12 ml | 50 mm | 21 mm | 3.2 dr |
320.00€
432 pièces |
Expédition estimée: 15-04-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12380170
|
DWK Life Sciences
60975L-3 |
12 ml | 50 mm | 21 mm | 3.2 dr | N/A | N/A | N/A | |||||
15354768
|
DWK Life Sciences
60975L-1 |
4 ml | 45 mm | 15 mm | 1 dr |
401.00€
864 pièces |
Expédition estimée: 15-04-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les flacons OPTICLEAR™ à col usiné sont excellents pour le conditionnement de produits pharmaceutiques. Disponible dans une gamme de capacités (4 ml, 12 ml, 20 ml) dans des sachets pratiques de 72.
- Capacité 4 ml / 1 dram : hauteur 45 mm, dia. ext. 15 mm, 864/boîte
- Capacité 12 ml / 3 drams : hauteur 50 mm, dia. ext. 21 mm, 432/boîte
- Capacité 20 ml / 5 drams : hauteur 55 mm, dia. ext. 27 mm, 216/boîte
Spécification
B | |
Verre borosilicaté | |
Bouchon à fond ouvert |
Transparent | |
Polyéthylène | |
USP type I, ASTM E 438 type I, classe B |