Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à sérum à face droite Kimble™
Pour les applications de recherche et d’emballage pharmaceutique
143.00€
Spécification
Certifications/Conformité | USP, EP, JP |
---|---|
Description | Sans latex |
Couleur | Gris |
Type de produit | Bouchon de sérum droit |
À utiliser avec (application) | Pour les applications de recherche et d’emballage pharmaceutique |
Code produit | Marque | Matériau | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10632174
|
DWK Life Sciences
73811T-21 |
Caoutchouc chlorobutyle, PTFE | Finition de joint en aluminium GPI de 20 mm |
143.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour une utilisation avec des flacons et bouteilles à finition sérique de 13 et 20 mm
- La formulation universelle de chlorobutyle gris répond aux exigences USP, EP et JP pour les produits pharmaceutiques commercialisés à l’échelle mondiale
- Ne contiennent aucun plastifiant,2-mercapto-benzothiazole, précurseur de nitrosamine ou latex de caoutchouc naturel
- Applicable aux solutions aqueuses avec une gamme de pH de 2 à 10
- Le revêtement en PTFE améliore la compatibilité chimique et minimise les interactions de surface
Informations sur la commande
Duromètre 50.
Spécification
USP, EP, JP | |
Gris | |
Pour les applications de recherche et d’emballage pharmaceutique |
Sans latex | |
Bouchon de sérum droit | |
Duromètre 50 |