Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Media/Storage KG-35 Borosilicate Glass, Polypropylene Cap
Click to view available options
Capacité:
8,45 oz., 250 ml
Diamètre (impériale):
2,75 in
Taille du bouchon:
33–430 mm
Hauteur (impériale):
5,9 in
Description
Filetage à vis avec bouchons fixés
- Gradué
- Grande pastille de marquage blanc
Spécification
Spécification
Capacité | 8,45 oz., 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 mL |
Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
Diamètre (impériale) | 2,75 in |
Matériau | Verre borosilicaté |
Couleur de bouchon | Noir |
Hauteur (métrique) | 150 mm |
Hauteur (impériale) | 5,9 in |
Joint de fermeture | PTFE / silicone |
Matériau du bouchon | PP |