Learn More
Kimble™ Béchers Griffin de forme basse avec bec verseur
Conçus avec un col épais, renforcé et légèrement évasé, les béchers Griffin de forme basse Kimble™ avec bec verseur présentent d’excellentes caractéristiques de versement et conception de paroi latérale uniforme et d’épaisseur de fond qui les rend adaptés à une utilisation sur plaque chauffante.
87.85€ - 365.00€
Spécification
Précision | ± 5% |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Pour la mesure et le mélange de liquides |
Comprend | Bec verseur |
Type d’étiquette | Marquage mat durable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Plage de graduations | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Plage de graduations | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10297904
|
Kimble™
140001000 |
1 000 ml | 100 à 1 000 ml | 50 ml |
365.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11726333
|
Kimble™
14000-1500 |
1500 ml | 200 à 1400 ml | 100 ml | N/A | ||||
10798985
|
Kimble™
14000-1500 |
1500 ml | 200 à 1400 ml | 100 ml |
279.00€
16 pièces |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11736333
|
Kimble™
14000-2000 |
2000 ml | 200 à 2000 ml | 100 ml |
125.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Zone de marquage à finition mate pour une utilisation avec un crayon ordinaire
- Échelle graduée blanche facile à lire pour mesurer et / ou mélanger les liquides
- Conception conforme aux spécifications de la norme ASTM E960, type I
- Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction et avec un coefficient de dilatation de 33
Spécification
± 5% | |
Pour la mesure et le mélange de liquides | |
Marquage mat durable | |
Oui | |
Échelle double blanche |
Verre borosilicaté | |
Bec verseur | |
Bécher | |
ASTM E960 |