Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs pour tissus Kimble™ Kontes™ Duall™ avec tube doté d’un revêtement de sécurité
Revêtement transparent autoclavable
Marque:  DWK Life Sciences 885460-0021
Code produit. 11858462
  • 184.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Revêtement transparent autoclavable
  • Avec pilon en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,1 oz.
Oui
0,23 in
8,14 in
207 mm
Verre
0,62 in
3 ml
0,004 à 0,006 in
0,1 oz., 3 ml
6mm
4,72 in
120 mm
21
16mm
de 0,1 à 0,15mm