Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs pour tissus Kimble™ Kontes™ Duall™ avec tube doté d’un revêtement de sécurité
Revêtement transparent autoclavable
Marque: DWK Life Sciences 885460-0023
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Revêtement transparent autoclavable
- Avec pilon en verre
Spécification
0,59 oz. | |
Oui | |
0,39 in | |
10,9 in | |
278mm | |
Verre | |
0,98 in | |
15 ml |
0,004 à 0,006 in | |
0,59 oz., 15 ml | |
10mm | |
6,88 in | |
175mm | |
23 | |
25mm | |
de 0,1 à 0,15mm |