Learn More
DWK Life Sciences Tubes en verre borosilicaté réutilisables Kimble™ KIMAX™ avec extrémité lisse et pastille de marquage
Avec pastille de marquage en céramique blanche durable
492.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM E982, type IV |
---|---|
Type de conception | unie |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type d’étiquette | Pastille de marquage |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15298056
|
DWK Life Sciences
45048-1075 |
4 mL | 10 mm | 75 mm |
492.00€
720 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Avec pastille de marquage en céramique blanche durable
- Rebord supérieur poli au feu
- Parois d’épaisseur uniforme pour un transfert de chaleur optimal et une résistance chimique maximale
- Les tubes de culture en verre KG-33 sont dotés d’un rebord supérieur poli au feu et de parois d’épaisseur uniforme pour un transfert de chaleur optimal et une résistance chimique maximale
- Conçus conformément aux spécifications de la norme ASTM™ E982, exigences de type IV
Spécification
ASTM E982, type IV | |
unie | |
Verre borosilicaté | |
Pastille de marquage |