Learn More
DWK Life Sciences Tubes en verre borosilicaté réutilisables Kimble™ KIMAX™ à bord lisse
Pas de pastille de marquage
275.00€ - 474.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM E982, type IV |
---|---|
Type de conception | unie |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type d’étiquette | Aucun |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11302510
|
DWK Life Sciences
45060-650 |
0,7 mL | 6 mm | 50 mm |
275.00€
720 pièces |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16355805
|
DWK Life Sciences
45060-25150 |
55 mL | 25 mm | 150 mm |
474.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pas de pastille de marquage
- Les tubes de culture en verre KG-33 sont dotés d’un rebord supérieur poli au feu et de parois d’épaisseur uniforme pour un transfert de chaleur optimal et une résistance chimique maximale
- Conçus conformément aux spécifications de la norme ASTM™ E982, exigences de type IV
Spécification
ASTM E982, type IV | |
unie | |
Verre borosilicaté | |
Aucun |