Learn More
DWK Life Sciences Flacons volumétriques en verre transparent résistant Kimble™ KIMAX™ de classe A avec bouchons en PE
Avec bouchons en polyéthylène
Marque: DWK Life Sciences 92812P500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le large col facilite l’accès de la pipette.
- Les parois d’épaisseur uniforme offrent une résistance, une durabilité et une sécurité supérieures.
- Grands repères permanents, faciles à lire
- Fonds intérieurs plats pour l’agitation à l’aide de tiges d’agitation standard
- Graduation à des tolérances volumétriques de classe A
- Étalonnées “pour leur volume contenu”
- Les tailles de 5 à 250 ml sont étalonnées pour répondre à la norme ASTM™ E288.
Spécification
PE | |
Verre borosilicaté | |
28.7 cm | |
Oui | |
Plat |
500 ml | |
11.29 in | |
±0.2 ml | |
Large | |
19 |