Learn More
DWK Life Sciences Flacons volumétriques en verre transparent résistant Kimble™ KIMAX™ de classe A avec bouchons en PE
Avec bouchons en polyéthylène
Marque:  DWK Life Sciences 92812P50
Code produit. 11842943
  • 276.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le col large facilite l’accès de la pipette
  • Les parois épaisses et uniformes assurent une solidité, durabilité et sécurité supérieures
  • Marquages larges, permanents et faciles à lire
  • Fonds intérieurs plats pour l’agitation avec des barreaux d’agitation standard
  • Gradués pour des tolérances volumétriques de classe A
  • Étalonnés “pour leur volume contenu”
  • Des tailles allant de 5 à 250 ml sont étalonnées pour répondre aux normes ASTM™ E288
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Polyéthylène
Verre borosilicaté
15,5 cm
Oui
Plat
50 ml
6,1 in
plusmn; 0,08 ml
Large