Learn More
DWK Life Sciences Béchers à usage intensif Kimble™ KIMAX™
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
400 mL
1000 ml
2000 ml
Description
Un bécher robuste pour une durée de vie prolongée
- Avec bec verseur
- Avec pastille de marquage
- Possèdent des graduations blanches pour un volume approximatif
- Précision à ± 5 %
- Parois épaisses et uniformes avec une épaisseur de paroi supplémentaire dans le rebord supérieur façonné
Compliance
Conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E 960, de type II.
Spécification
Spécification
Précision | ± 5% |
Capacité (impériale) | 13.52 oz. |
Diamètre (impériale) externe | 3,03 in |
Diamètre (métrique) externe | 7.7 cm |
Capacité (métrique) | 400 mL |
Matériau | Borosilicate Glass |
À utiliser avec (application) | Offre une résistance mécanique et une durabilité supérieures, fournit une meilleure sécurité lors d’une utilisation dans des conditions extrêmes telles que le lavage mécanisé et la manipulation brutale |
Plage de graduations | 25 to 325 mL |
Hauteur (impériale) | 4,48 in |
Hauteur (métrique) | 11.4 cm |