Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre Kimble™ pour l’analyse de l’eau de l’EPA
Sans bouchon.
Marque: DWK Life Sciences 60958A-912
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les flacons EPA transparents sont convertis à partir de tubulure en verre borosilicaté à coefficient de dilatation 33 de type I et les flacons EPA ambrés sont convertis à partir de tubulure en verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51, de type I
- Bien que les flacons ne soient pas pré-nettoyés, ils sont conditionnés dans un module conditionné sous film plastique thermorétracté, lehr-clean, car ils viennent de la fin de la durée de production et sont ensuite placés dans une boîte en carton ondulé
- Les bouchons à ouverture par le haut et les septa en silicone revêtus de PTFE ou les bouchons à dessus plein en PTFE/caoutchouc blancs sont disponibles séparément
Compliance
Les flacons sont conformes aux directives pour l’établissement de procédures d’essai pour l’analyse des polluants dans l’eau (réf. Méthode de l’EPA américaine 601, 602, 603 et 604).
Spécification
1,1 in | |
28 mm | |
40 ml | |
3,74 in | |
1,35 oz. | |
95 mm |
Transparents | |
Verre borosilicaté | |
Pour l’analyse de l’eau | |
144 | |
Bouchon à vis | |
EPA 601, 602, 603, 604 |