Learn More
DWK Life Sciences Flacons à échantillons à filetage à vis en verre Kimble™ avec bouchon en PTFE
La forme cylindrique assure un équilibre solide. Le fond plat facilite la capacité autostable.
213.00€ - 344.00€
Spécification
Classification | A |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de filetage | À vis |
Matériau du bouchon | PTFE |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17759774
|
DWK Life Sciences
60940A-16 |
16,0 mL | 4,32 dr. |
344.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12763067
|
DWK Life Sciences
60940A-4 |
4,0 ml | 1 dr |
213.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15205547
|
DWK Life Sciences
60940A-8 |
8,0 mL | 2,16 dr. |
304.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La forme cylindrique assure un équilibre solide. Le fond plat facilite la capacité autonome.
- La partie supérieure du flacon est dotée d’une finition de filetage à vis
- Fourni avec un bouchon pour urée fixé revêtu de PTFE à dos en mousse
Spécification
A | |
Verre borosilicaté | |
PTFE | |
ASTM, type I, classe A |
Transparent | |
À vis | |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons à échantillons à filetage à vis en verre Kimble™ avec bouchon en PTFE