Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques jetables en plastique à pointe standard Kimble™ en emballages multiples
Stérilisées par irradiation et adaptées aux travaux de culture tissulaire
116.00€ - 230.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM E934 |
---|---|
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (application) | Pour les travaux de culture de tissu |
Graduée | Oui |
Type | Pipette sérologique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Graduations | Graduations négatives | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Graduations | Graduations négatives | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16488955
|
DWK Life Sciences
56800-1110 |
1 ml | Jaune | 0,1 mL | 0,3 ml |
173.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16418965
|
DWK Life Sciences
56800-25210 |
25 ml | Vert | 0,2 ml | 10 ml |
139.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16438965
|
DWK Life Sciences
56800-5110 |
5 ml | Bleu | 0,1 mL | 2 ml |
150.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16478955
|
DWK Life Sciences
56800-10110 |
10 ml | Orange | 0,1 mL | 3 ml |
230.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16408965
|
DWK Life Sciences
56800-21100 |
2 ml | Blanc | 0,01 mL | 0,3 ml | ||||
16498955
|
DWK Life Sciences
56800-11100 |
1 ml | Jaune | 0,01 mL | 0,3 ml |
173.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16428965
|
DWK Life Sciences
56800-50510 |
50 ml | Violet | 0,5 ml | 10 ml |
191.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Ayez des pointes uniformes tirées ou moulées et des extrémités supérieures biseautées ou moulées avec un bouchon en coton
- Deux anneaux vers l’extrémité supérieure indiquent que la petite quantité restante dans la pointe après la distribution doit être soufflée et ajoutée au volume principal livré
- La taille de 5 ml est maintenant conçue en deux pièces
- L’emballage à code couleur permet de choisir rapidement et avec précision la bonne taille des pipettes
- Étalonné “pour délivrer un volume donné” pour basculer
Informations sur la commande
Pipettes de 10 ml en emballage multiple et disponibles avec pointe régulière (1,5 mm de diamètre) ou pointe large (3,5 mm de diamètre). Toutes les tailles sont disponibles dans des emballages individuels en papier/plastique suremballés dans des cartons pratiques de distribution, ou dans des emballages multiples refermables suremballés dans des récipients d’expédition.
Compliance
Conçues conformément à la norme ASTM™ E 394.
Spécification
ASTM E934 | |
Pour les travaux de culture de tissu | |
Pipette sérologique |
Stérile | |
Oui | |
Oui |