Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ : capacité de 5 ml
Verre borosilicaté
Marque: DWK Life Sciences 73785-5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Verre borosilicaté
- Capacité : 5 ml
- D.E. x L : 13 x 110 mm
Spécification
USP, ASTM E 438 | |
Oui | |
13-415 | |
110 mm | |
Bouchon à vis (non inclus) | |
Tube à centrifuger |
5 mL | |
Verre borosilicaté | |
Conique | |
Conique | |
13 mm | |
2980 x g |