Learn More
DWK Life Sciences Bouchons pour flacons à échantillons
Bouchon phénolique noir avec couvercle revêtu de PTFE
Marque: DWK Life Sciences 73802-24400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bouchon phénolique noir avec couvercle revêtu de PTFE
- Compatibles avec les flacons de culture et les flacons à vis
- Matériau à base de phénol noir spécial (chargé de bois) très résistant aux effets de la température et de la vapeur présents dans l’autoclavage
- Incluent un joint en caoutchouc revêtu de PTFE intégré
Spécification
24-400 | |
Bouchon à vis | |
Phénolique | |
Flacons à échantillons |
PTFE, caoutchouc | |
Autoclavable | |
Noir |