Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Weighing/Transfer Funnels
For easy transfer of liquids or powders
37.85€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
À utiliser avec (application) | Utilisé pour faciliter le transfert de liquides ou de poudres |
Type de produit | Entonnoir de pesée/transfert |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15376657
|
DWK Life Sciences
747600-0013 |
13 mm | 60 mm |
37.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Flat bottom
Spécification
Verre borosilicaté | |
Utilisé pour faciliter le transfert de liquides ou de poudres | |
Entonnoir de pesée/transfert |