Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ droit à faible retenue sans valves PTFE à bouchon PTFE de joint torique
Avec bras latéraux à extrémité repliée pour minimiser la retenue de liquide
Marque: DWK Life Sciences 826620-0004
Alert:
Le bouton en polyacétal n'est pas recommandé pour une utilisation au-dessus de 110°C.
Description
- Avec joint d’arbre en PTFE pour éviter tout contact entre les joints toriques FKM et le système, et réduire le dégazage
Spécification
0 à 0,15 po | |
0 à 0,4 cm | |
Prise PTFE | |
010 | |
Vanne droite |
0,35 in | |
0,9 cm | |
Verre borosilicaté | |
0 à 4 mm |