Learn More
DWK Life Sciences Colonnes avec bouchons en PTFE Kimble™ Kontes™
Fabriqué en verre borosilicaté
Marque:  DWK Life Sciences 420530-0242
Code produit. 11827473
  • 211.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Avec bouchon PTFE
  • Le disque fritté à grosse porosité scellé (de 40 à 60μ m) soutient l’emballage
  • Utilisez de la laine de verre pour soutenir l’emballage des colonnes sans disque fritté
  • La prise en PTFE contrôle le débit
  • Emballage non inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Séparation analytique
Colonne de chromatographie simple
350 mm
Laine de verre
22 mm
130 ml
Verre
Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm