Learn More
DWK Life Sciences Réservoir de remplissage Kimble™ Kontes™ pour colonnes CHROMAFLEX™
Les réservoirs de remplissage CHROMAFLEX™ sont parfaits pour le remplissage des gels en suspension épaisse dans les colonnes
Spécification
Conditionnement | Le raccord d’extrémité a un filetage de 1/4-28 pour faciliter le raccordement aux pompes |
---|---|
Type | Réservoir de remplissage |
Description
- S’adapte à une colonne standard
- Chaque réservoir de remplissage est conçu pour un montage facile sur les colonnes CHROMAFLEX™
- Les capacités sont adaptées pour prélever la quantité de gel en suspension épaisse nécessaire pour remplir la colonne la plus longue
- Les réservoirs de remplissage peuvent également être utilisés comme réservoirs tampons pour la chromatographie par écoulement par gravité
- La colonne 1,0 cmDI a un volume nominal de 150 ml
- La colonne de dia. int. de 2,5 cm a un volume nominal de 500 ml
- Plage de températures : 0 à 50°C
- Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Le raccord d’extrémité a un filetage de 1/4-28 pour faciliter le raccordement aux pompes | |
Réservoir de remplissage |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Réservoir de remplissage Kimble™ Kontes™ pour colonnes CHROMAFLEX™