Learn More
DWK Life Sciences Pipettes RMN Kimble™ Kontes™
Pipettes RMN à pointe longue pour la récupération et l’ajout d’échantillons dans des tubes RMN
Marque:  DWK Life Sciences 897085-0009
74.98 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11864065
  • 141.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Pipettes RMN à pointe longue pour la récupération et l’ajout d’échantillons dans des tubes RMN
  • Disponibles avec des pointes de 7 et 9 po (17,7 et 23 cm) à utiliser avec des tubes RMN de 7 et 9 po de long
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté
100/boîte
Pipette NMR