Learn More
DWK Life Sciences Flacon de réservoir à col étroit et haut façonné Kimble™ Kontes™ KIMAX™
Click to view available options
Capacité (impériale):
8.45 oz
16.91 oz
33.81 oz
67.62 oz
169,07 oz.
338.14 oz
676.28 oz
Hauteur (impériale):
5.19 in
6.49 in
7.87 in
9.84 in
12,59 in
15.74 in
19.48 in
Numéro de bouchon:
2
4
6
10
12
Capacité (métrique):
1000 ml
10000 ml
2000 ml
20000 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
Description
- Revêtement en plastique KimCote™ pour une sécurité accrue en cas de casse
- Avec pastille de marquage en émail blanc
- Bouchon en caoutchouc pour fermer le haut façonné à col étroit
- Le verre est conforme aux spécifications de la norme ASTM™ E 438, Type I, Classe A
- Les formats 250 ml et 500 ml accueillent une tubulure souple de 5/16 po de dia. int.
- Les formats 1000 ml et plus accueillent une tubulure de 3/8 po de dia. int.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 5000 ml |
Capacité (impériale) | 169,07 oz. |
Diamètre (impériale) | 7,2 in |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,65 in |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 42 mm |
À utiliser avec (application) | Conçu pour le stockage et la décharge de liquides via une sortie de tuyau au fond |
Comprend | Sortie de tuyau au fond |
Matériau | Verre borosilicaté |
Numéro de bouchon | 10 |
Bouche | Étroit |