Learn More
DWK Life Sciences Flacons à centrifuger à usage intensif Kimble™ Kontes™ KIMAX™
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 ml
Description
- Petite surface inférieure pour une meilleure concentration de sédiments
- Avec bouchon en PP avec joint à revêtement pâte / vinyle non fixé
- Finition bouchon à vis : 38-400
- Capacité : 6,7 oz. (200 ml)
Spécification
Spécification
Capacité | 6,76 oz., 200 ml |
Capacité (métrique) | 200 ml |
Capacité (impériale) | 6,76 oz. |
Diamètre (impériale) | 2,36 in |
Matériau | Polypropylène |
Couleur de bouchon | Blanc |
Hauteur (métrique) | 145 mm |
Hauteur (impériale) | 5,7 in |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 38-400 mm |