Learn More
DWK Life Sciences Bouchons de distribution en ETFE à trois orifices à écrou 1/4 po Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware
Click to view available options
Matériau:
PTFE
Description
- Les bouchons de distribution à 3 orifices Ultra-Ware™ ont des filetages de 1/4 po - 28 en haut et en bas
- Trois orifices de 1/8 po de dia. int. pour accueillir une tubulure en PTFE de 1/8 po de dia. ext.
- Les bouchons en PTFE sont livrés avec des bouchons en CTFE et un joint torique en TFE / PP
Spécification
Spécification
Matériau | PTFE |
Nbre par carton | 1/boîte |
Type de produit | Bouchon à écrou |
À utiliser avec (équipement) | Port d’étanchéité à fond plat 1 / 4-28, 5 / 16-24 et filetages M6 |