Learn More
DWK Life Sciences Adaptateurs de ballon à gaz avec bouchon en verre Kimble™ Kontes™
Avec 1 raccord pour tuyau
163.00€
Spécification
Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour un stockage protégé dans les récipients dotés de joints |
S’adapte au diamètre intérieur (impériale) de la tubulure | 0,25 in |
S’adapte au diamètre intérieur de la tubulure (métrique) | 6,35mm |
Comprend | Raccord de tuyau 1, ballon |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Hauteur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Hauteur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11842933
|
DWK Life Sciences
2112502440 |
24/40 | 5,98 in | 2,67 in |
163.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Adaptateur de ballon à gaz avec bouchon en verre Kimble-Chase Kontes™
Spécification
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A | |
0,25 in | |
Raccord de tuyau 1, ballon | |
Adaptateur d’entrée |
Pour un stockage protégé dans les récipients dotés de joints | |
6,35mm | |
Verre borosilicaté |