Learn More
DWK Life Sciences Adaptateurs de débit pour colonnes économiques Kimble™ Kontes™ FlexColumn
Convertissez les colonnes FlexColumn™ standard en colonnes à volume de lit ajustable
Marque: DWK Life Sciences 420415-1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Incluent :
- Canule pour éluant en PTFE
- Corps en polyacétal
- Joint torique Viton™
- Un support de lit de rechange en PE de 20 μm
Bestellinformation
Des supports de lit supplémentaires sont disponibles par paquets de 10 (voir K420415-1001, -1501, -2501).
Spezifikation
Dia. int. de 10 mm Colonne économique FlexColumn™ pour les concentrations et les gradients de pH, l’écoulement inverse et la séparation du débit par gravité | |
Adaptateur de contrôle du débit | |
POM | |
Diamètre extérieur de 0,062 po Tubulure en PTFE FEP, joint torique Viton™ FKM, support de lit en PEHD de rechange d’une porosité de 20 µm |
10 mm I.D. FlexColumn | |
140 mm | |
HDPE |