Learn More
DWK Life Sciences Pilon de rechange Kimble™ Kontes™ pour broyeurs Dounce en verre pour tissus
Pilons avec petit et grand espace de broyage pour broyeur Dounce pour tissus de 15 ml et 40 ml.
75.90€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Broyeurs de Dounce en verre pour tissus |
---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12058528
|
DWK Life Sciences
885302-0015 |
15 ml | Pilon avec petit dégagement |
75.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Broyeurs de Dounce en verre pour tissus |