Learn More
DWK Life Sciences Adaptateur de port d’entrée Kimble™ Kontes™ 90°
Pour tubulure de 0,375 po de D.I.
Marque: DWK Life Sciences 1830002440
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- cône standard 24/40
- Raccord de tuyau n° 2
- H : 80mm
Spécification
0,37 in | |
3,14 in | |
Raccord de tuyau 2 | |
24/40 |
9,39mm | |
80mm | |
Port d’entrée 90° |