Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre borosilicaté à filetage N-51A à vis Kimble™ : Avec bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus sans fixation avec revêtements en caoutchouc
Verre N-51A Kimax à faible taux d’extraction
314.00€ - 326.00€
Spécification
Classification | B |
---|---|
Matériau (doublure) | Caoutchouc |
Couleur | Transparents |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | À usage général |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12743067
|
DWK Life Sciences
60910L-12 |
2 ml | 35 mm | 12 mm | 0,5 dr. |
326.00€
576 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12733067
|
DWK Life Sciences
60910L-1 |
4 ml | 45 mm | 15 mm | 1 dr. |
314.00€
576 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Flacons d’échantillonnage en verre borosilicaté avec bouchons
- Les bouchons ne sont pas fixés
Compliance
Le verre N-51A Kimax est conforme aux exigences ASTM de type 1, classe B.
Spécification
B | |
Transparents | |
À usage général | |
Phénolique | |
ASTM type I |
Caoutchouc | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre borosilicaté à filetage N-51A à vis Kimble™ : Avec bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus sans fixation avec revêtements en caoutchouc