Learn More
DWK Life Sciences Flacons Kimble™ KIMAX™ avec connecteur de tuyau à libération rapide
Permet une fixation sécurisée de 0,25 po de dia. int. (6 mm)
Marque:  DWK Life Sciences 270704000
Code produit. 11757989
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Permet une fixation sécurisée de 0,25 po de dia. int. (6 mm)
  • La tubulure reste fixée en permanence au raccord cannelé et l’extrémité opposée se raccorde à la tubulure du flacon à l’aide du joint fileté parfaitement étanche
  • Un bon positionnement du connecteur offre une plus grande stabilité du flacon car la tubulure inclinée vers le bas a moins tendance à incliner le flacon
  • Graduée, avec une échelle de volume approximative en émail de céramique blanc durable
  • Tubulure et bouchons vendus séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
8,18 in
Verre borosilicaté
250 ml
30.8 cm
12
4000 ml
1000 à 4000 ml
12.12 in
20.8 cm