Learn More
DWK Life Sciences Flacons Erlenmeyer Kimble™ KIMAX™ avec bouchons à vis
Revêtement en plastique pour une sécurité accrue
Marque:  DWK Life Sciences KC267201000
Code produit. 11707989
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Bouchons bleus et bagues anti-gouttes
Description
Description
Revêtement en plastique pour une sécurité accrue
  • Revêtement en plastique KimCote™
  • Grandes ouvertures et fermetures à filetage GL 45 pour un accès facile et une excellente étanchéité
  • Bouchons bleus et bagues anti-gouttes transparentes inclus
  • Emplacements de marquage en émail de céramique blanc durable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
Échelle de graduation métrique inversée
1000 ml
50 à 1000 ml
20.5 cm
Marquage en émail de céramique blanc
128 mm
PP
5.04 in
Verre borosilicaté
8.07 in
Bagues anti-gouttes transparentes
À vis