Learn More
DWK Life Sciences Appareil de distillation Kimble™ KIMAX™ complet
Ensemble complet
539.00€
Spécification
Type | Appareil de distillation |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Certifications/Conformité | USP type I et ASTM E438, type I, classe A |
Joint conique standard | 19/38 |
Code produit | Marque | Capacité | Bouchon conique standard n° | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Bouchon conique standard n° | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12754037
|
DWK Life Sciences
21500-1000 |
33,81 oz., 1000 ml | 27 | Distillation d’usage général et distillation au phénol |
539.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
À utiliser pour distiller de petites quantités d’eau ou dans la méthode APHA 4500-NH3 pour déterminer l’azote (ammoniac) dans l’eau potable purifiée, l’eau naturelle et les eaux usées hautement purifiées (concentration, <20 μg/L)
Spécification
Appareil de distillation | |
Verre borosilicaté | |
USP type I et ASTM E438, type I, classe A | |
19/38 |