Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ sans bouchons
Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Marque:  DWK Life Sciences 608121965
Code produit. 11892983
  • 180.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Verre borosilicaté
À vis
65 mm
15-425
19 mm
12 ml
3.2 dr
ASTM, type I, classe A