Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ sans bouchons
Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Marque: DWK Life Sciences 608121940
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
40 mm | |
15-425 |
19 mm | |
6 ml | |
1.62 dr | |
ASTM, type I, classe A |